Tlačiť
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 592.03 EUR
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₃S
Mw: 268.22 g/mol
Teplota tavenia: 158…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827810
Číslo CAS: 1186404-89-6