Tlačiť
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-6-cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200272-1G PC200272-500MG
APOSPC200272-1GEA 592.86 EUR
APOSPC200272-1G APOSPC200272-500MG
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃N₄
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16890143
Číslo CAS: 1242267-97-5