Tlačiť
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 414.58 EUR
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₄H₁₄F₃N₅
Mw: 309.3 g/mol
Teplota tavenia: 133…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100243
Číslo CAS: 1048913-94-5