Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200267-1G PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA 414.58 EUR
APOSPC200267-1G APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Vzorec: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Mw: 322.72 g/mol
Teplota tavenia: 177…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14584839
Číslo CAS: 1221794-66-6