Tlačiť
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 721.81 EUR
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Vzorec: C₇HCl₂F₃N₂
Mw: 241 g/mol
Teplota tavenia: 51…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581647
Číslo CAS: 1198475-29-4