Tlačiť
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 721.81 EUR
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆HCl₂F₃IN
Teplota tavenia: 156…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025903
Číslo CAS: 1160474-55-4