Tlačiť
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200262-1G PC200262-500MG
APOSPC200262-1GEA 348.49 EUR
APOSPC200262-1G APOSPC200262-500MG
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea 95%
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea
Vzorec: C₁₄H₉ClF₃N₃OS
Mw: 359.76 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921588
Číslo CAS: 1353878-23-5