Tlačiť
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200261-1G PC200261-500MG
APOSPC200261-1GEA 282.4 EUR
APOSPC200261-1G APOSPC200261-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₆Cl₂F₃N₃S
Mw: 374.26 g/mol
Teplota tavenia: 175…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16890142
Číslo CAS: 1242267-83-9