Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 282.4 EUR
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Vzorec: C₉H₈ClF₃N₂O
Mw: 252.63 g/mol
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18266134
Číslo CAS: 1311798-09-0