Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200255-1G PC200255-500MG
APOSPC200255-1GEA 282.4 EUR
APOSPC200255-1G APOSPC200255-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
Mw: 266.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13561836
Číslo CAS: 1219980-80-9