Tlačiť
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200254-1G PC200254-500MG
APOSPC200254-1GEA 282.4 EUR
APOSPC200254-1G APOSPC200254-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Mw: 280.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16710270
Číslo CAS: 1242268-26-3