Tlačiť
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 473.06 EUR
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Vzorec: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Mw: 384.1 g/mol
Teplota tavenia: 126 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11553037
Číslo CAS: 1092352-47-0