Tlačiť
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200247-1G PC200247-500MG
APOSPC200247-1GEA 473.06 EUR
APOSPC200247-1G APOSPC200247-500MG
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃N₃O₂
Mw: 301.27 g/mol
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921605
Číslo CAS: 1353877-98-1