Tlačiť
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200241-1G PC200241-500MG PC200241-5G
APOSPC200241-1GEA 382.94 EUR
APOSPC200241-1G APOSPC200241-500MG APOSPC200241-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO
Mw: 251.21 g/mol
Teplota tavenia: 67…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10758064
Číslo CAS: 847446-85-9