Tlačiť
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 597.64 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Mw: 239.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827815
Číslo CAS: 196708-48-2