Tlačiť
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 307.23 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Mw: 275.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204721
Číslo CAS: 175277-61-9