Tlačiť
Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 149.81 EUR
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
Mw: 336.74 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16890141
Číslo CAS: 1242267-96-4