Tlačiť
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 473.06 EUR
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₃ClF₃IN₂
Mw: 346.48 g/mol
Teplota tavenia: 160…162 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19982794
Číslo CAS: 1331823-98-3