Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200216-1G PC200216-500MG PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA 149.81 EUR
APOSPC200216-1G APOSPC200216-500MG APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Vzorec: C₁₂H₁₄ClF₃N₂
Mw: 278.71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13561841
Číslo CAS: 1219967-95-9