Tlačiť
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200215-1G PC200215-500MG PC200215-5G
APOSPC200215-1GEA 149.81 EUR
APOSPC200215-1G APOSPC200215-500MG APOSPC200215-5G
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Vzorec: C₁₂H₆Cl₃F₃N₂O
Mw: 357.55 g/mol
Teplota tavenia: 143…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11553026
Číslo CAS: 73265-15-3