Tlačiť
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200214-1G PC200214-500MG
APOSPC200214-1GEA 765.47 EUR
APOSPC200214-1G APOSPC200214-500MG
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃N₂O
Mw: 307.08 g/mol
Teplota tavenia: 300…301 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025868
Číslo CAS: 1135283-30-5