Tlačiť
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200208-1G PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA 613.26 EUR
APOSPC200208-1G APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄F₃N₃O₄
Mw: 275.15 g/mol
Teplota tavenia: 172 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827808
Číslo CAS: 1186405-07-1