Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 614.12 EUR
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Vzorec: C₇H₅ClF₃N₃O
Mw: 239.59 g/mol
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10758083
Číslo CAS: 1033463-30-7