Tlačiť
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 440.43 EUR
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Teplota tavenia: 104…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848569
Číslo CAS: 178896-78-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III