Tlačiť
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine, 3,5-Difluoro-alpha-methylbenzylamine
PC2002-1G PC2002-25G PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA 29.84 EUR
APOSPC2002-1G APOSPC2002-25G APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Teplota varu: 175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038286
Číslo CAS: 321318-29-0
OSN: 1760
ADR: 8,III