Tlačiť
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200199-1G PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA 355.3 EUR
APOSPC200199-1G APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂O₂
Mw: 287.036 g/mol
Teplota tavenia: 131…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193102
Číslo CAS: 1240278-21-0