Tlačiť
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 355.8 EUR
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₄O
Mw: 242.16 g/mol
Teplota tavenia: 302…304 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581631
Číslo CAS: 1198475-25-0