Tlačiť
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium trifluoro(naphthalen-1-yl)borate, (1-Naphthalene)trifluoroboric acid potassium salt
PC200179-10G PC200179-1G PC200179-5G
APOSPC200179-10GEA 291.61 EUR
APOSPC200179-10G APOSPC200179-1G APOSPC200179-5G
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Vzorec: C₁₀H₇BF₃K
Mw: 234.07
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659936
Číslo CAS: 166328-07-0