Tlačiť
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200168-1G PC200168-500MG
APOSPC200168-1GEA 382.94 EUR
APOSPC200168-1G APOSPC200168-500MG
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Vzorec: C₁₁H₉ClF₃N₃
Mw: 275.66 g/mol
Teplota tavenia: 71…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622821
Číslo CAS: 1242271-46-0