Tlačiť
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200165-1G PC200165-250MG PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA 124.57 EUR
APOSPC200165-1G APOSPC200165-250MG APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Mw: 258.20 g/mol
Teplota tavenia: 125…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100212
Číslo CAS: 860457-99-4