Tlačiť
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 5-Bromo-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200154-1G PC200154-5G PC200154-10G
APOSPC200154-1GEA 33.17 EUR
APOSPC200154-1G APOSPC200154-5G APOSPC200154-10G
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂O
Teplota tavenia: 225…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09901776
Číslo CAS: 942060-14-2