Tlačiť
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200140-10G PC200140-1G PC200140-5G
APOSPC200140-10GEA 388.14 EUR
APOSPC200140-10G APOSPC200140-1G APOSPC200140-5G
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO₂
Mw: 228.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784423
Číslo CAS: 850313-91-6