Tlačiť
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-chloro-5-fluoronicotinate
PC200135-1G PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA 241.48 EUR
APOSPC200135-1G APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Mw: 189.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763661
Číslo CAS: 847729-27-5