Tlačiť
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
PC200131-1G PC200131-500MG PC200131-5G
APOSPC200131-1GEA 133.79 EUR
APOSPC200131-1G APOSPC200131-500MG APOSPC200131-5G
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BF₃IK
Mw: 309.91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800738
Číslo CAS: 912350-00-6