Tlačiť
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: {2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
PC200130-1G PC200130-500MG PC200130-5G
APOSPC200130-1GEA 133.79 EUR
APOSPC200130-1G APOSPC200130-500MG APOSPC200130-5G
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₅H₁₇FOSi
Mw: 260.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16251550
Číslo CAS: 853955-70-1