Tlačiť
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200127-1G PC200127-5G
APOSPC200127-1GEA 183.06 EUR
APOSPC200127-1G APOSPC200127-5G
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₃
Mw: 282.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117416
Číslo CAS: 728919-12-8