Tlačiť
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 414.58 EUR
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Mw: 198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199295
Číslo CAS: 71690-06-7