Tlačiť
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
PC200123-500MG PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA 382.94 EUR
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂F₂N
Mw: 200.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23701768
Číslo CAS: 1193104-11-8