Tlačiť
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 863.61 EUR
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO₂
Mw: 253.61 g/mol
Teplota varu: 74…76 °C/0.8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581656
Číslo CAS: 1198475-50-1