Tlačiť
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 71.7 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13 g/mol
Teplota varu: 76…78 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117762
Číslo CAS: 31181-84-7