Tlačiť
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200077-1G PC200077-500MG PC200077-5G
APOSPC200077-1GEA 307.23 EUR
APOSPC200077-1G APOSPC200077-500MG APOSPC200077-5G
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₄F₃N₃
Mw: 281.28 g/mol
Teplota tavenia: 162…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827797
Číslo CAS: 1146221-74-0