Tlačiť
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200059-1G PC200059-250MG PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA 59.77 EUR
APOSPC200059-1G APOSPC200059-250MG APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉FN₂O₂
Teplota tavenia: 146…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659035
Číslo CAS: 367500-93-4