Tlačiť
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetonitrile
PC200054-1G PC200054-5G PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA 167.03 EUR
APOSPC200054-1G APOSPC200054-5G APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Mw: 220.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08444379
Číslo CAS: 157764-10-8