Tlačiť
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 382.94 EUR
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃NO₅
Mw: 321.26 g/mol
Teplota tavenia: 135…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800581
Číslo CAS: 561304-40-3