Tlačiť
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 180.25 EUR
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Vzorec: C₈H₃F₆N₃O
Mw: 271.12 g/mol
Teplota tavenia: >290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827802
Číslo CAS: 89990-37-4