Tlačiť
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200018-1G PC200018-500MG
APOSPC200018-1GEA 613.26 EUR
APOSPC200018-1G APOSPC200018-500MG
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₁FN₂O₂
Mw: 270.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01719717
Číslo CAS: 50264-63-6