Tlačiť
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-iodobenzyl alcohol
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 258.72 EUR
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396949
Číslo CAS: 227609-87-2