Tlačiť
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 116.16 EUR
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Mw: 278.62 g/mol
Teplota tavenia: 206…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622814
Číslo CAS: 658066-43-4