Tlačiť
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 75.01 EUR
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Vzorec: C₈H₆Cl₂FNO₂
Teplota varu: 95…97 °C/2…3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09757511
Číslo CAS: 82671-03-2