Tlačiť
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200004-1G PC200004-500MG
APOSPC200004-1GEA 126.18 EUR
APOSPC200004-1G APOSPC200004-500MG
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃N₃O₂S
Mw: 327.71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22383949
Číslo CAS: 1206641-15-7